2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51329-100MG
PC51329-1G
PC51329-250MG
APOSPC51329-100MGEA
144
CHF
APOSPC51329-100MG
APOSPC51329-1G
APOSPC51329-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Formel:
C₈H₂BrFN₂S MW: 257,082 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23705953 CAS-Nummer: 1427399-19-6 |