6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51320-1G PC51320-250MG PC51320-5G
APOSPC51320-1GEA 355 CHF
APOSPC51320-1G APOSPC51320-250MG APOSPC51320-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
Formel: C₅H₃FINO
MW: 238,986 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16611044
CAS-Nummer: 884660-48-4