5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5125-5G PC5125-25G
APOSPC5125-5GEA 404 CHF
APOSPC5125-5G APOSPC5125-25G
5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
5-Amino-2-fluorobenzamide
Formel: C₇H₇FN₂O
MW: 154,142 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094256
CAS-Nummer: 518057-72-2