2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2,4-Difluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC51225-1G
PC51225-5G
APOSPC51225-1GEA
43.6
CHF
APOSPC51225-1G
APOSPC51225-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅F₂NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12047726 CAS-Nummer: 935287-88-0 |