4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: [4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinyl alcohol
PC51217-1G PC51217-250MG
APOSPC51217-1GEA 1420 CHF
APOSPC51217-1G APOSPC51217-250MG
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.569 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24369748
CAS-Nummer: 1431842-82-8