5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluoro-2-picoline, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC51216-1G PC51216-250MG
APOSPC51216-1GEA 659 CHF
APOSPC51216-1G APOSPC51216-250MG
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848353
CAS-Nummer: 1196153-86-2