5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51215-100MG PC51215-50MG
APOSPC51215-100MGEA 375 CHF
APOSPC51215-100MG APOSPC51215-50MG
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189822
CAS-Nummer: 1196153-82-8