N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC512029-1G
PC512029-250MG
APOSPC512029-1GEA
209
CHF
APOSPC512029-1G
APOSPC512029-250MG
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FN·ClH MW: 215,695 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32066863 CAS-Nummer: 1704977-00-3 |