N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC512024-1G
PC512024-250MG
PC512024-5G
APOSPC512024-1GEA
251
CHF
APOSPC512024-1G
APOSPC512024-250MG
APOSPC512024-5G
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FN·ClH MW: 215,695 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12197062 CAS-Nummer: 1170249-65-6 |