N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC512022-1G
PC512022-250MG
APOSPC512022-1GEA
250
CHF
APOSPC512022-1G
APOSPC512022-250MG
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FN·ClH MW: 215.695 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31714844 CAS-Nummer: 2366991-75-3 |