N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC512015-1G PC512015-250MG
APOSPC512015-1GEA 126 CHF
APOSPC512015-1G APOSPC512015-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31695784
CAS-Nummer: 2366994-30-9