3,4,5-Trifluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51194-1G PC51194-5G
APOSPC51194-1GEA 305 CHF
APOSPC51194-1G APOSPC51194-5G
3,4,5-Trifluoropyridine 97%
3,4,5-Trifluoropyridine
Formel: C₅H₂F₃N
MW: 133.071 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998883
CAS-Nummer: 67815-54-7