4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxy-4-nitrotoluene, 4-Fluoro-5-nitro-o-cresol
PC51193-1G PC51193-250MG PC51193-5G
APOSPC51193-1GEA 209 CHF
APOSPC51193-1G APOSPC51193-250MG APOSPC51193-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Melting Pt: 138…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779286
CAS-Nummer: 122455-84-9