4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC51192-5G
PC51192-25G
APOSPC51192-5GEA
83.6
CHF
APOSPC51192-5G
APOSPC51192-25G
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₃H₁₈F₃N₃ MW: 273,297 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09909924 CAS-Nummer: 694499-26-8 |