4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Bromo-1H-benzimidazol-6-yl)sulphur pentafluoride, 4-Bromo-6-(pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC51190-1G PC51190-250MG
APOSPC51190-1GEA 514 CHF
APOSPC51190-1G APOSPC51190-250MG
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrF₅N₂S
MW: 323,081 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24369706
CAS-Nummer: 1432075-84-7