7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Bromo-5-(pentafluorosulphanyl)benzo[d]oxazole, (7-Bromo-1,3-benzoxazol-5-yl)sulphur pentafluoride
PC51189-1G PC51189-250MG
APOSPC51189-1GEA 1240 CHF
APOSPC51189-1G APOSPC51189-250MG
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrF₅NOS
Melting Pt: 76…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24369705
CAS-Nummer: 1432075-78-9