5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-2-carboxy-6-fluorophenol, 5-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51186-1G
PC51186-250MG
PC51186-5G
APOSPC51186-1GEA
156
CHF
APOSPC51186-1G
APOSPC51186-250MG
APOSPC51186-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₃ MW: 235,007 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203615 CAS-Nummer: 251300-29-5 |