2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-[2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
PC51175-1G PC51175-250MG PC51175-5G
APOSPC51175-1GEA 188 CHF
APOSPC51175-1G APOSPC51175-250MG APOSPC51175-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23703636
CAS-Nummer: 1429321-84-5