4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylphenylacetylene
PC51170-1G PC51170-250MG PC51170-5G
APOSPC51170-1GEA 513 CHF
APOSPC51170-1G APOSPC51170-250MG APOSPC51170-5G
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD23703632
CAS-Nummer: 1267502-64-6