Methyl 2,2-difluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC51164-1G PC51164-5G PC51164-25G
APOSPC51164-1GEA 90.9 CHF
APOSPC51164-1G APOSPC51164-5G APOSPC51164-25G
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Formel: C₄H₆F₂O₂
Siedepunkt: 93…95 °C
Dichte: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20489374
CAS-Nummer: 38650-84-9
UN: 1993
ADR: 3,II