2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51160-1G
PC51160-5G
PC51160-250MG
APOSPC51160-1GEA
262
CHF
APOSPC51160-1G
APOSPC51160-5G
APOSPC51160-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Formel:
C₅H₃BrF₂S MW: 213,043 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD23166764 CAS-Nummer: 1426290-09-6 |