4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC51153-1G PC51153-5G PC51153-25G
APOSPC51153-1GEA 29.7 CHF
APOSPC51153-1G APOSPC51153-5G APOSPC51153-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235.995 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14583144
CAS-Nummer: 1016234-87-9