2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Cyano-2,3-difluoroaniline, 3,4-Difluoroanthranilonitrile
PC51147-5G PC51147-1G
APOSPC51147-5GEA 97.5 CHF
APOSPC51147-5G APOSPC51147-1G
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD21606584
CAS-Nummer: 1384265-40-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III