2-Fluoro-6-methylbenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (6-Fluoro-o-tolyl)methanol, (2-Fluoro-6-methylphenyl)methanol
PC51146-1G
APOSPC51146-1GEA 68 CHF
APOSPC51146-1G
2-Fluoro-6-methylbenzyl alcohol 97%
2-Fluoro-6-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660280
CAS-Nummer: 478163-35-8