2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-3-fluoropyridin-4-ol
PC51119-100MG
PC51119-1G
PC51119-5G
APOSPC51119-100MGEA
78.4
CHF
APOSPC51119-100MG
APOSPC51119-1G
APOSPC51119-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃ClFNO MW: 147,535 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13189885 CAS-Nummer: 1184172-46-0 |