5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-3-hydroxy-5-bromopyridine, 5-Bromo-2-fluoropyridin-3-ol
PC51114-5G
APOSPC51114-5GEA 114 CHF
APOSPC51114-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrFNO
MW: 191,986 g/mol
Melting Pt: 146 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11040265
CAS-Nummer: 1012084-53-5