3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Fluoro-3-(pentafluorothio)benzene, 1-Fluoro-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC51096-1G PC51096-5G
APOSPC51096-1GEA 174 CHF
APOSPC51096-1G APOSPC51096-5G
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄F₆S
MW: 222,151 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21362225
CAS-Nummer: 1422-41-9
UN: 1993
ADR: 3,III