1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51087-1G PC51087-5G
APOSPC51087-1GEA 514 CHF
APOSPC51087-1G APOSPC51087-5G
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol
Formel: C₉H₁₀F₂O
MW: 172,172 g/mol
Melting Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08447367
CAS-Nummer: 432-88-2