2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Bromo-2-fluoropropionic acid
PC51071-1G
PC51071-250MG
APOSPC51071-1GEA
642
CHF
APOSPC51071-1G
APOSPC51071-250MG
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Formel:
C₃H₄BrFO₂ MW: 170,965 g/mol Siedepunkt: 99 °C (1 mm Hg) Dichte: 1.811 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19442053 CAS-Nummer: 132629-22-2 |