Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonafluorocyclopentane
PC51062-1G PC51062-250MG
APOSPC51062-1GEA 546 CHF
APOSPC51062-1G APOSPC51062-250MG
Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Perfluoro(chlorocyclopentane)
Formel: C₅ClF₉
MW: 266.492 g/mol
Siedepunkt: 52 °C
Dichte: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442028
CAS-Nummer: 376-76-1