1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoropropan-2-amine hydrochloride
PC510357-100MG PC510357-1G PC510357-250MG
APOSPC510357-100MGEA 140 CHF
APOSPC510357-100MG APOSPC510357-1G APOSPC510357-250MG
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride
Formel: C₃H₈FN·ClH
MW: 113,562 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20489620
CAS-Nummer: 921602-78-0