4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC510353-1G PC510353-5G
APOSPC510353-1GEA 0 CHF
APOSPC510353-1G APOSPC510353-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25459281
CAS-Nummer: 1214900-62-5