2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510347-1G
PC510347-250MG
APOSPC510347-1GEA
149
CHF
APOSPC510347-1G
APOSPC510347-250MG
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅ClFNO₂ MW: 189,572 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11183542 CAS-Nummer: 1039815-76-3 |