4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC510332-1G
PC510332-250MG
APOSPC510332-1GEA
237
CHF
APOSPC510332-1G
APOSPC510332-250MG
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₂O₄ MW: 216.138 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21099440 CAS-Nummer: 1240313-90-9 UN: 1759 ADR: 8 III |