2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC510326-5G
PC510326-1G
APOSPC510326-5GEA
1210
CHF
APOSPC510326-5G
APOSPC510326-1G
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formel:
C₉H₅F₅O₂ MW: 240,127 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16756774 CAS-Nummer: 73790-11-1 UN: 3261 ADR: 8,III |