2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510324-5G PC510324-1G
APOSPC510324-5GEA 1210 CHF
APOSPC510324-5G APOSPC510324-1G
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16748867
CAS-Nummer: 1250773-62-6