Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510300-1G PC510300-5G
APOSPC510300-1GEA 477 CHF
APOSPC510300-1G APOSPC510300-5G
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₈F₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23135649
CAS-Nummer: 79538-30-0