4-Chloro-5,7-difluoroquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC510282-1G
PC510282-250MG
APOSPC510282-1GEA
2200
CHF
APOSPC510282-1G
APOSPC510282-250MG
4-Chloro-5,7-difluoroquinazoline
4-Chloro-5,7-difluoroquinazoline
Formel:
C₈H₃ClF₂N₂ MW: 200,573 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18377822 CAS-Nummer: 791602-75-0 |