Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510280-1G
PC510280-5G
APOSPC510280-1GEA
475
CHF
APOSPC510280-1G
APOSPC510280-5G
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₃ MW: 248,198 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29035075 CAS-Nummer: 2006277-57-0 |