Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510279-1G
PC510279-250MG
PC510279-5G
APOSPC510279-1GEA
592
CHF
APOSPC510279-1G
APOSPC510279-250MG
APOSPC510279-5G
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Formel:
C₁₁H₁₀F₃NO₂ MW: 245,198 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28678072 CAS-Nummer: 231296-89-2 |