2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride
PC51027.1G PC51027-5G PC51027-25G
APOSPC51027.1GEA 260 CHF
APOSPC51027.1G APOSPC51027-5G APOSPC51027-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039240
CAS-Nummer: 58914-34-4