2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510262-1G PC510262-5G PC510262-250MG
APOSPC510262-1GEA 722 CHF
APOSPC510262-1G APOSPC510262-5G APOSPC510262-250MG
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₅ClF₃NO₂
MW: 275,611 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23132257
CAS-Nummer: 1254366-15-8