3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510249-1G
PC510249-250MG
PC510249-5G
APOSPC510249-1GEA
953
CHF
APOSPC510249-1G
APOSPC510249-250MG
APOSPC510249-5G
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Formel:
C₇H₈FNO MW: 141,143 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384511 CAS-Nummer: 847225-55-2 |