1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC510242-1G PC510242-250MG PC510242-5G
APOSPC510242-1GEA 574 CHF
APOSPC510242-1G APOSPC510242-250MG APOSPC510242-5G
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₈ClF
MW: 158,601 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110026
CAS-Nummer: 119779-12-3