6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51022-1G PC51022-250MG
APOSPC51022-1GEA 731 CHF
APOSPC51022-1G APOSPC51022-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₅BrFIN₂
MW: 354,946 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18384874
CAS-Nummer: 1286734-96-0