4-Fluoro-7-methylindole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510216-1G PC510216-250MG PC510216-5G
APOSPC510216-1GEA 599 CHF
APOSPC510216-1G APOSPC510216-250MG APOSPC510216-5G
4-Fluoro-7-methylindole
4-Fluoro-7-methylindole
Formel: C₉H₈FN
MW: 149.165 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027019
CAS-Nummer: 313337-32-5