Methyl 5-Fluoro-6-methylnicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510214-1G PC510214-250MG PC510214-5G
APOSPC510214-1GEA 245 CHF
APOSPC510214-1G APOSPC510214-250MG APOSPC510214-5G
Methyl 5-Fluoro-6-methylnicotinate
Methyl 5-Fluoro-6-methylnicotinate
Formel: C₈H₈FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18803129
CAS-Nummer: 1253383-91-3