3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC510204-1G
PC510204-250MG
APOSPC510204-1GEA
193
CHF
APOSPC510204-1G
APOSPC510204-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₄H₂BrF₃N₂ MW: 214.971 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12755885 CAS-Nummer: 93608-11-8 |