3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51020-100MG
PC51020-1G
PC51020-500MG
APOSPC51020-100MGEA
279
CHF
APOSPC51020-100MG
APOSPC51020-1G
APOSPC51020-500MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₃Br₂FN₂ MW: 293,919 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384872 CAS-Nummer: 1286734-81-3 |