2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC510189-1G PC510189-250MG
APOSPC510189-1GEA 291 CHF
APOSPC510189-1G APOSPC510189-250MG
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658616
CAS-Nummer: 1089279-29-7